Learn More
Abnova™ Kit de purificación de ARN total de células sanguíneas/cultivadas
Código de producto. 16032378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16032378 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 16032378 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor U0064.1Kit
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El kit de purificación de ARN total de células sanguíneas/cultivadas está diseñado específicamente para purificar el ARN total de sangre fresca completamente humana y células animales cultivadas.
  • El kit fue diseñado específicamente para purificar el ARN total de sangre fresca completamente humana y células cultivadas
  • Todo el procedimiento se puede completar en 30 minutos.
  • Las aplicaciones incluyen RT-PCR, Northern Blotting, extensión de cebadores, selección de ARNm y síntesis de ADNc
  • Rendimiento de 5-30 μgramo
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Descripción El kit de purificación de ARN total de células sanguíneas/cultivadas está diseñado específicamente para purificar el ARN total de sangre fresca completamente humana y células animales cultivadas.
Para utilizar con (aplicación) Purificación
Incluye 200 ml de tampón de lisis RBC, 60 ml de tampón RB, 30 ml de tampón RT, 50 ml de tampón W1, 25 ml de tampón de lavado (añadir 100 ml de etanol), 6 ml de agua libre de RNasa, columna RB, 2 ml de tubo de recogida
Tipo de producto Kit de purificación de ARN total de células sanguíneas/cultivadas
Cantidad 1 Kit