Learn More
Abnova™ Sonda FISH 9p de subtelómeros (Cy5)
Código de producto. 16082855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 μl
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16082855 20 μl 20 microlitros
1 options
Código de producto. 16082855 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor FE0085.20uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Includes
Tampón de hibridación FISH (80 μL)
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de aberraciones de subtelómeros usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
FISH es una técnica utilizada para identificar y localizar la presencia o ausencia de secuencias específicas de ADN en células y tejidos. Abnova ha desarrollado una gama de sondas FISH para la detección de amplificación, pérdida y translocación de genes. Cada sonda FISH tiene un par de sondas específicas de locus, marcadas con fluoróforo originadas en una biblioteca de cromosomas bacterianos (BAC).
Ventajas
  • Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
  • Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
  • Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
  • Proporción alta señal-ruido
  • Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Etiqueta o tinte Cy5
Para utilizar con (aplicación) Hibridación in situ fluorescente (célula)
Incluye Tampón de hibridación FISH (80 uL)
Ubicación 9p Subtelómero
Tipo de producto Sonda FISH 9p de subtelómeros (Cy5)
Cantidad 20 μl