Learn More
ABL127, MedChemExpress
Código de producto. 16416897
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16416897 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16416897 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108317
MedChemExpress ABL127 is a selective and covalent inhibitor of protein methylesterase 1 (PME-1) with IC50s of 6.4 nM and 4.2 nM in HEK293T and MDA-MB-231 cells, respectively.
ABL127 is a selective and covalent inhibitor of protein methylesterase 1 (PME-1) with IC50s of 6.4 nM and 4.2 nM in HEK293T and MDA-MB-231 cells, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ABL127
Forma física Oil
CAS 1073529-41-5
Color Colorless
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20N2O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
SMILES O=C(N1N(C(OC)=O)[C@@](C2=CC=CC=C2)(C3CCCC3)C1=O)OC
Peso molecular (g/mol) 332.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.35
Porcentaje de pureza 98.0%