Learn More
Abiraterona, TRC
Código de producto. 30009259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009259 100 mg 100 miligramos
18030740 5 mg 5 miligramos
18003230 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009259 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA108490100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154229-19-3
Fórmula molecular C24 H31 N O
Peso molecular (g/mol) 349.51
Sinónimo (3β)-17-(3-Pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-ol, 17-(3-Pyridinyl)-androsta-5,16-dien-3β-ol, Abiraterone, CB 7598
Nombre IUPAC (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-17-piridina-3-il-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2c5cccnc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Abiraterone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31NO/c1-23-11-9-18(26)14-17(23)5-6-19-21-8-7-20(16-4-3-13-25-15-16)24(21,2)12-10-22(19)23/h3-5,7,13,15,18-19,21-22,26H,6,8-12,14H2,1-2H3/t18-,19-,21-,22-,23-,24+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.2406
Porcentaje de pureza >95%