Learn More
abiraterona, Mikromol™
Código de producto. 18022940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18022940 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18022940 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3294.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Abiraterona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Abiraterone
CAS 154229-19-3
Nombres de analitos o componentes Abiraterone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H31 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Abiraterone, CB 7598, (3beta)-17-(3-Pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-ol, 17-(3-Pyridinyl)-androsta-5,16-dien-3beta-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31NO/c1-23-11-9-18(26)14-17(23)5-6-19-21-8-7-20(16-4-3-13-25-15-16)24(21,2)12-10-22(19)23/h3-5,7,13,15,18-19,21-22,26H,6,8-12,14H2,1-2H3/t18-,19-,21-,22-,23-,24+/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2c5cccnc5
Nombre IUPAC (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-17-piridin-3-il-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol
Peso molecular (g/mol) 349.51
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.2406 g/mol