Learn More
Abiraterone metabolite 1, MedChemExpress
Código de producto. 16436617
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16436617 5 mg 5 miligramos
16403898 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16436617 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103687
MedChemExpress Abiraterone metabolite 1 is a 5β-reduced metabolite of abiraterone. Abiraterone, a steroidal drug, inhibits CYP17A1, blocks androgen synthesis and prolongs survival in prostate cancer.
Abiraterone metabolite 1 is a 5β-reduced metabolite of abiraterone. Abiraterone, a steroidal drug, inhibits CYP17A1, blocks androgen synthesis and prolongs survival in prostate cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Abiraterone metabolite 1
CAS 1940176-03-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H33NO
Cantidad 5 mg
Sinónimo 3β-OH-5α-Abi
Información de solubilidad DMSO : ≥ 25 mg/mL (71.12 mM)
SMILES C[C@@]12C(C3=CN=CC=C3)=CC[C@]1([C@@]4(CC[C@@]5([H])[C@@](C)([C@]4(CC2)[H])CC[C@@H](C5)O)[H])[H]
Peso molecular (g/mol) 351.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.52
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death