Learn More
Abiraterona-d4, TRC
Código de producto. 30325400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30325400 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30325400 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA10849210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Abiraterone-d4
CAS 2122245-62-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C24H27D4NO
Cantidad 10 mg
Sinónimo (3β)-17-(3-Pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-ol-d4, CB 7598-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31NO/c1-23-11-9-18(26)14-17(23)5-6-19-21-8-7-20(16-4-3-13-25-15-16)24(21,2)12-10-22(19)23/h3-5,7,13,15,18-19,21-22,26H,6,8-12,14H2,1-2H3/t18-,19-,21-,22-,23-,24+/m0/s1/i3D,4D,13D,15D
SMILES [H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC=C4C5=C([2H])C([2H])=C([2H])N=C5[2H]
Nombre IUPAC (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-17-(2,4,5,6-tetradeuteriopiridin-3-il)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol
Peso molecular (g/mol) 353.53
Porcentaje de pureza >95