Learn More
Acetato de abiratona, TRC
Código de producto. 30041184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041184 50 mg 50 miligramos
30041147 5 mg 5 miligramos
17969839 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041184 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA10850050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154229-18-2
Fórmula molecular C26 H33 N O2
Peso molecular (g/mol) 391.55
Sinónimo (3β)-17-(3-Pyridinyl)-androsta-5,16-dien-3-ol Acetate (Ester), (3β)-17-(3-Pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-yl acetate, Abiraterone acetate, CB 7630, Zytiga
Nombre IUPAC [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-17-piridina-3-il-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-3-il] acetato
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4c5cccnc5)[C@@H]3CC=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Abiraterone Acetate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H33NO2/c1-17(28)29-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27-16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.2511
Porcentaje de pureza >95%