Learn More
Óxido de Naratonato de Abiratona, TRC
Código de producto. 18071630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18071630 25 mg 25 miligramos
17909749 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18071630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA10851025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2517964-85-9
Fórmula molecular C26 H33 N O3
Peso molecular (g/mol) 407.55
Sinónimo Abiraterone Acetate N-Oxide, Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-(1-oxido-3-pyridinyl)-, 3-acetate, (3β)- (ACI), Abiraterone Acetate N-Oxide, (3β)-17-(3-Pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-ol Acetate (Ester) N-Oxide, CB 7630 N-Oxide;
Nombre IUPAC [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-17-(1-oxidopiridina-1-ium-3-il)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-3-il] acetato
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4c5ccc[n+]([O-])c5)[C@@H]3CC=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Abiraterone Acetate N-Oxide
Nombres de analitos o componentes Abiraterone Acetate N-Oxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula InChI InChI=1S/C26H33NO3/c1-17(28)30-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27(29)16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
Industry Type Medicina legal
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.246