Learn More
N-óxido de acetato de abiraterona, Mikromol
Código de producto. 30462932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30462932 25 mg
1 options
Código de producto. 30462932 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3504.180025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de acetato de abiraterona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Abiraterone Acetate N-Oxide
CAS 2517964-85-9
Nombres de analitos o componentes Abiraterone Acetate N-Oxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C26 H33 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Abiraterone Acetate N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C26H33NO3/c1-17(28)30-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27(29)16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4c5ccc[n+]([O-])c5)[C@@H]3CC=C2C1
Nombre IUPAC [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-17-(1-oxidopiridin-1-io-3-il)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] acetato
Peso molecular (g/mol) 407.55
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 407,246 g/mol