Learn More
Acetato de abiraterona, Mikromol™
Descripción
Acetato de abiraterona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Abiraterone Acetate |
| CAS | 154229-18-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Abiraterone Acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C26 H33 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Abiraterone acetate, CB 7630, Zytiga, (3beta)-17-(3-Pyridinyl)-androsta-5,16-dien-3-ol Acetate (Ester), (3beta)-17-(3-Pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-yl acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H33NO2/c1-17(28)29-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27-16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4c5cccnc5)[C@@H]3CC=C2C1 |
| Nombre IUPAC | [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-17-piridin-3-il-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] acetato |
| Mostrar más |