Learn More
Abiraterone acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16487936
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
2 g
200 miligramos
5 g
50 miligramos
500 miligramos
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487936 100 mg 100 miligramos
16450638 5 g 5 g
16448198 10 mg 10 miligramos
16444097 50 mg 50 miligramos
16411956 500 mg 500 miligramos
16411346 200 mg 200 miligramos
16410366 2 g 2 g
16401969 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16487936 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY75054
MedChemExpress Abiraterone acetate (CB7630) is an oral, potent, selective, and irreversible inhibitor of CYP17A1 with antiandrogen activity. Abiraterone acetate is a prodrug form of Abiraterone (CB7598).
Abiraterone acetate (CB7630) is an oral, potent, selective, and irreversible inhibitor of CYP17A1 with antiandrogen activity. Abiraterone acetate is a prodrug form of Abiraterone (CB7598).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Abiraterone acetate
Forma física Solid
CAS 154229-18-2
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H33NO2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo CB7630
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (25.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@@H]1CC2=CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@](C)(C(C4=CN=CC=C4)=CC5)[C@]35[H])[C@@]2(C)CC1)C
Peso molecular (g/mol) 391.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.55
Porcentaje de pureza 95.8%