Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetato de abiraterona |
| Cantidad | 250 mg |
| Punto de fusión | de 147,0 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 391,55 |
| Clave InChI | UVIQSJCZCSLXRZ-HMMZIKKISA-N |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)C3CC[C@@]4(C)C(CC=C4C4=CC=CN=C4)C3CC=C2C1 |
| Nombre IUPAC | (7S,9aR,11aS)-9a,11a-dimethyl-1-(pyridin-3-yl)-3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-yl acetate |
| Peso molecular (g/mol) | 391.56 |
Seguridad y manipulación
- Abiraterone acetate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Abiraterone acetate
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.