Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetato de abiraterona
Código de producto. 17221272 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17221272 1 g 1 g
17231272 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17221272 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466730010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154229-18-2
Fórmula molecular C26H33NO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetato de abiraterona
Cantidad 1 g
Punto de fusión de 147,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 391,55
Clave InChI UVIQSJCZCSLXRZ-HMMZIKKISA-N
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)C3CC[C@@]4(C)C(CC=C4C4=CC=CN=C4)C3CC=C2C1
Nombre IUPAC (7S,9aR,11aS)-9a,11a-dimethyl-1-(pyridin-3-yl)-3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-yl acetate
Peso molecular (g/mol) 391.56