Learn More
Tocris Bioscience™ Acetato de abiraterona
Descripción
Abiraterone acetate is a potent CYP17A1 inhibitor (IC50 values are 17 nM and 18 nM for 17,20-lyase activity and 17α-hydroxylase activity, respectively). Inhibits intratumor androgen synthesis in prostate cancer.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3β)-17-(3-Pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-yl acetate |
| CAS | 154229-18-2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C26H33NO2 |
| Pureza | 98% |