Learn More
Ácido abiético, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369198 250mg 250 miligramos
11379198 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042582.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 514-10-3 | C20H30O2 | 302.46 g/mol
Abietic acid is used to make ester gums in lacquers, varnishes and soaps. It is also used in metal resonates and plastics. Further, it is utilized in musical instruments to make them less slippery. It acts as a precursor to natural product synthesis. In addition to this, it is used to depackage integrated circuits from their epoxy coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 514-10-3
Fórmula molecular C20H30O2
Peso molecular (g/mol) 302.46
Número MDL MFCD03423567
Clave InChI RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Sinónimo abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183
PubChem CID 10569
ChEBI CHEBI:28987
Nombre IUPAC ácido (1R,4AR,4BR,10AR)-1,4a-dimetil-7-propan-2-il-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahidrofenantreno-1-carboxílico
SMILES CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Abietic acid
Punto de fusión De 148 °C a 152 °C
Color Amarillo
Beilstein 2221451
Índice Merck 14,7
Información de solubilidad Soluble in acetone,petroleum ether,diethyl ether and ethanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.45
Porcentaje de pureza ≥90%
Cantidad 250mg
Olor Característica
Forma física Cristalino
Sensibilidad Sensible al aire
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Abietic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Abietic acid