Learn More
Applied Biosystems™ ABI PRISM™ 7000 Sequence Detection Systems Spectral Calibration Kit
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Este kit fácil de usar Applied Biosystems™ establece los espectros de colorante puro y los valores de varios componentes para los colorantes FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, VIC™ y TAMRA™ en el sistema de detección de secuencias ABI PRISM™ 7000. El kit de calibración espectral de los sistemas de detección de secuencias ABI PRISM™ 7000 incluye ocho placas de reacción ópticas de 96 pocillos: una placa de fondo precargada y sellada y siete placas de calibración espectral precargadas y selladas con siete patrones de colorante independientes. Dedique su tiempo a investigar, no a calibrar instrumentos - Las placas de reacción ópticas de 96 pocillos precargadas y fáciles de usar de este kit permiten a los usuarios calibrar el sistema de detección de secuencias ABI PRISM™ 7000 de forma rápida y sencilla. Inserte las placas de reacción durante la instalación del sistema y el sistema recopilará automáticamente la información espectral del patrón de tinte. A continuación, el algoritmo de la aplicación del sistema usa la información de calibración para garantizar la precisión de los análisis de datos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Incluye una placa de fondo y siete placas de calibración espectral con siete patrones de colorante (FAM™, JOE™, NED™,ROX™, SYBR™ Green, VIC™, TAMRA™). Almacenar a entre - 15 y 25 °C. Proteger de la luz. |
| Tinte calibrado | FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA™, TMR (tetrametilrodamina), VIC, SYBR™ Green |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000 |
| Método de detección | Fluorescente |
| Línea de productos | ABI PRISM |
| Tipo de producto | Kit de calibración espectral |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Cantidad | 8 x 96-well plates |
| Tipo de calibración | Calibración espectral |