Learn More
Scientific Industries ABI Digital Vortex-Genie 2, enchufe EU
Código de producto. 11341464 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de controlador:
Teclado digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de controlador Tamaño de la unidad
11341464 Teclado digital cada uno
1 options
Código de producto. 11341464 Proveedor Scientific Industries N.º de proveedor 83041313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    773.57€
    512.40€ / paquete de 1
    Ahorro 261.17€
    33% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
El ABI Digital Vortex-Genie 2 se ha configurado especialmente para los protocolos de microplacas de Applied Biosystems.Se suministra con accesorio para microplacas ABS.Acepta todas las conexiones de Vortex-Genie 2.
  • Unidad configurada especialmente para el protocolo Applied Biosystems
  • Velocidad variable de 500 a 2850 rpm para una mezcla precisa desde suave hasta enérgica
  • Control digital y visualización de temperatura y tiempo
  • La pantalla digital proporciona precisión, repetibilidad y reproducibilidad
  • Función de temporizador:De 1 a 99 seg (táctil), de 1 a 99 minutos o continuo (manos libres)
  • Capaz de resistir condiciones en salas frías e incubadoras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Requisitos eléctricos Enchufe UE, 230 V
Tipo de producto Agitador vórtex
Certificaciones/conformidad CE
Material zinc
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16,5 x 12,2 x 16,5 cm (6,5 x 4,8 x 6,5 in)
Peso (imperial) 8,8 lb
Peso (métrico) 4 kg
Tipo de controlador Teclado digital
Pantalla Indicación digital de temperatura y tiempo
Para utilizar con (aplicación) Protocolos de microplacas de Applied Biosystems
Para utilizar con (equipo) Adaptador de microplacas para Applied Biosystems (SI-0513)
Incluye Adaptador de microplacas para Applied Biosystems (SI-0513)
Clasificación IP II
Intervalo del temporizador De 0 a 99 min o continuo
Garantía y oferta de servicio Garantía de 2 años