Descripción
La alfombrilla Thermo Scientific™ Abgene™ SmartCap sella 96 muestras a la vez en un formato de almacenamiento de alta densidad, lo que ofrece máximo ahorro de espacio. Adecuado para su uso con tubos de almacenamiento Thermo Scientific que van desde 0,3 ml a 1,4 ml, la alfombrilla Abgene SmartCap mantiene un sellado uniforme hasta - 80 °C.
Características:
- Almacenamiento eficiente
- Materiales mejorados
- Facilidad de instalación y acceso
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sella 96 tubos de muestra a la vez |
| N.° de pocillos | 96 |
| Tipo de producto | Alfombrilla de sellado |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -80 °C |
| Características ecológicas | ACT Ecolabel (Silver) |