Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para tubos en racimo con referencia de cuadrícula ABgene™
Descripción
Las gradillas de tubos en racimo con referencia de cuadrícula Thermo Scientific™ ABgene™ contienen una tapa que se puede cerrar y tapones de tubo de silicona para la seguridad durante el transporte.
- 96 tubos individuales de 0,65 o 1,2 ml
- Referencia de cuadrícula alfanumérica moldeada en el bastidor y la tapa
- Rango de temperatura -°170 C a +120 °C
- Rack de alta resistencia en formato de microplaca y de acuerdo a SBS huella
- Apilable con o sin tapa
- Fondo abierto para permitir el acceso robótico completo a los microtubos. —Cada tubo está completamente soportado para soportar la presión aplicada por los sistemas robóticos.
- Las opciones de sellado incluyen MULTISIP™ Tapones para el tabique nasal, tapones de silicona para tubos, tiras para tapas de placas de almacenamiento
Alertas de pedidos:
Se suministra en paquetes de 10 gradillas, 96 tubos cada una.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Gradilla para tubos en racimo con referencia de cuadrícula de 1,2 ml |