Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas azules Abgene
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11954714
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Color unitSize
11954714 Azul paquete de 10
1 options
Código de producto. 11954714 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB1434
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Thermo Scientific Abgene Los tubos de almacenamiento con tapa de rosca de 2 ml con código de barras 2D combinan un formato de almacenamiento tradicional con los beneficios adicionales de un seguimiento seguro de las muestras y un estante de microplaca de alta densidad para un manejo más sencillo de las muestras.
Seguimiento seguro
  • Código de barras 2D: visible incluso en las condiciones de laboratorio más duras
  • Decodifique instantáneamente el código de barras 2D de cada tubo con el Thermo Scientific Línea de lectores de códigos de barras 2D; escanee el tubo en cualquier aplicación o base de datos, o integre a través de varias opciones de exportación de datos
  • Una vez almacenados los datos de la muestra, explore el tubo con la función Buscar de la base de datos y podrá acceder de inmediato a la información de la muestra e identificar el contenido de cada tubo de almacenamiento
Diseño excelente
  • Ahorre valioso espacio en el congelador con un innovador soporte apilable para microplacas de 6 x 8 in con 48 tubos y un formato de criopreservación familiar de 2 ml.
  • La referencia alfanumérica de cuadrícula en el rack y en la tapa muestra con claridad la ubicación del tubo de almacenamiento
  • La rosca externa de los tubos previene la contaminación
  • La base abierta del rack permite leer todos los códigos de barras a la vez, lo que ahorra tiempo y facilita la congelación y descongelación
  • A diferencia de otras cajas de almacenamiento de plástico o cartón, el estante apilable y seguro también garantiza que su congelador se mantenga organizado para una recuperación de muestras más rápida.
  • El diseño de los pocillos internos en V reducen el volumen muerto y mejoran la recuperación de muestras
Control de calidad exhaustivo
  • Se escanea cada tubo para garantizar la legibilidad
  • Cada código se verifica con una base de datos completa de todos los códigos 2D asignados previamente para garantizar que no haya duplicados en toda la línea de Abgene Tubos de almacenamiento con código de barras 2D
  • Se comprueba la estanqueidad de cada lote de tubos de almacenamiento para garantizar la integridad y seguridad de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Para utilizar con (equipo) Tubos con código de barras 2D de 2 ml