Learn More
Thermo Scientific™ Placas de almacenamiento de 2.2 ml
Código de producto. 11594754
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Natural
Verde
Forma del pocillo:
Base cónica y cuadrada (pocillo V)
Cuadrada
Envase:
50 cajas
En envase individual
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Forma del pocillo Envase Tamaño de la unidad
11594754 Natural Cuadrada En envase individual 50 PCS
11510284 Natural Cuadrada En envase individual 50 PCS
11897612 Natural Cuadrada 50 cajas paquete de 50
12617426 Azul Base cónica y cuadrada (pocillo V) En envase individual paquete de 50
12725188 Verde Cuadrada En envase individual paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11594754 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0932
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.85€
    330.01€ / paquete de 50
    Ahorro 58.84€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Placas de almacenamiento de 2.2 ml para el cultivo o almacenamiento de muestras de gran tamaño.
Agilice sus aplicaciones de biología molecular con las placas de ensayo y almacenamiento de Thermo Scientific. Todas las placas se fabrican en nuestra instalación de sala limpia para garantizar una calidad de grado molecular. Nuestra amplia gama de placas de polipropileno proporciona soluciones excelentes para el almacenamiento de muestras y la preparación de ensayos, lo que permite manipular, almacenar o transportar diluciones y alícuotas con facilidad. Todas las placas presentan un formato ANSI para garantizar la compatibilidad con sistemas automatizados. Para facilitar las tareas de almacenamiento y seguimiento, todas las placas se pueden suministrar con códigos de barras personalizados.
Características destacadas
  • Diseñado para una recuperación óptima de las muestras
  • Cada uno de los pocillos cuadrados está diseñado específicamente con un borde de sellado independiente para evitar la contaminación cruzada
  • Fondo en U (AB-0661) para ayudar a la resuspensión o fondo cónico (AB-0932) para facilitar la recuperación de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Se puede personalizar
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ribonucleasa, desoxirribonucleasa y ADN humano Compatible con ANSI
Formato Estándar
Descripción Diseño de pocillos cuadrados y un fondo cónico para una recuperación completa de las muestras
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase En envase individual
Tipo de enlace PP de baja unión
Línea de productos Abgene
Color Natural
Tipo de producto Placa de pocillos
Para utilizar con (equipo) Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 2200 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 1800 μl
Esterilidad Sala blanca
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Cuadrada
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
RCF máx. 5000 x g
N.º por caja 50
N.° por paquete 1
Cantidad 50/caja
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sin ARNasa Sí
Fit for Purpose Preparado para PCR
Plate Size ANSI/ SLAS Standard