Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 384-well, standard, red
Descripción
Las placas de PCR Thermo Scientific™ ABgene™ de 384 pocillos con faldón completo tienen paredes finas para obtener una transferencia eficaz del calor y son compatibles con la mayoría de los principales termocicladores.
- El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación.
- Las paredes de pocillos finas y uniformes proporcionan una transferencia de calor máxima y constante para obtener un rendimiento igual de alto de todas las muestras.
- Tamaño SBS
- Volumen máximo del pocillo de 40 μl, volumen de trabajo de 25 μl
- Esquina recortada: A24
Fabricación líder del sector y pruebas de control de calidad para lograr una fiabilidad del producto definitiva:
- Sala limpia creada: para evitar partículas y sustancias contaminantes biológicas que puedan interferir con las aplicaciones de biología molecular
- Polímero virgen de polipropileno de calidad médica: polímero especializado altamente inerte y que no interferirá con los componentes de reacción de PCR
- Prueba de integridad: cada pocillo de cada placa se inspecciona visualmente y se somete a pruebas utilizando un método electrostático de detección de poros.
- Ensayos funcionales de PCR: los productos se someten a pruebas en ensayos de PCR para verificar controles negativos limpios y réplicas técnicas uniformes.
- Pruebas de evaporación: las muestras de cada lote se analizan mediante ciclos de PCR para comprobar el rendimiento del sellado.
- Pruebas biológicas: todos los lotes se prueban biológicamente para certificarlos como libres de ARNasa, ADNasa y ADN.
Opciones de formato:
Placas con códigos de barras
- Presentan dos códigos de 128 barras estándar cuidadosamente diseñados y se colocan para ofrecer compatibilidad con todos los lectores de códigos de barras principales
- Los códigos son aleatorios y cada código de barras también incluye un formato legible
- Amplia tolerancia de temperatura (de -196 °C a +120 °C)
- Revestimiento patentado para una resistencia superior a los arañazos
- Tamaño y colocación precisos para un escaneo fiable
- Códigos de barras personalizados también disponibles, bajo petición
Placas blancas
- Diseñadas específicamente para qPCR
- Refleja significativamente más señal que las placas transparentes tradicionales, lo que garantiza que se detecten incluso los niveles más bajos de fluorescencia
- Permiten una reflexión de la señal constante: las paredes opacas de los pocillos evitan que la señal pase al bloque de termociclador, donde puede reflejarse o absorberse de forma incoherente, para evitar así que las variaciones del bloque de termociclador afecten a los datos de qPCR.
Placas de colores
- Ideales para la organización y el seguimiento de muestras
- Disponibles en cinco colores diferentes: azul, verde, morado, rojo y amarillo
Compatibles con:
Opciones de sellado: Cierre adhesivo, cierre térmico.
Recomendada para:
PCR, qPCR/PCR en tiempo real
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
| Envase | 50 placa |
| Color | Rojo |
| Tipo de producto | Microplaca de PCR |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores |
| Estilo de falda | Con faldón |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 40 μl |
| N.° de pocillos | 384 |
| Mostrar más |