Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 384-well, standard, white
Código de producto. 10273513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 plates
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10273513 50 plates paquete de 50
1 options
Código de producto. 10273513 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB1384W
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
Placas de PCR Thermo Scientific™ ABgene de 384 pocillos Las placas de PCR con faldón completo tienen paredes finas para obtener una transferencia eficaz del calor y son compatibles con la mayoría de los principales termocicladores.
Las placas de PCR Thermo Scientific™ ABgene™ de 384 pocillos con faldón completo tienen paredes finas para obtener una transferencia eficaz del calor y son compatibles con la mayoría de los principales termocicladores.
  • El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación.
  • Las paredes de pocillos finas y uniformes proporcionan una transferencia de calor máxima y constante para obtener un rendimiento igual de alto de todas las muestras.
  • Tamaño SBS
  • Volumen máximo del pocillo de 40 μl, volumen de trabajo de 25 μl
  • Esquina recortada: A24
Fabricación líder del sector y pruebas de control de calidad para lograr una fiabilidad del producto definitiva:
  • Sala limpia creada: para evitar partículas y sustancias contaminantes biológicas que puedan interferir con las aplicaciones de biología molecular
  • Polímero virgen de polipropileno de calidad médica: polímero especializado altamente inerte y que no interferirá con los componentes de reacción de PCR
  • Prueba de integridad: cada pocillo de cada placa se inspecciona visualmente y se somete a pruebas utilizando un método electrostático de detección de poros.
  • Ensayos funcionales de PCR: los productos se someten a pruebas en ensayos de PCR para verificar controles negativos limpios y réplicas técnicas uniformes.
  • Pruebas de evaporación: las muestras de cada lote se analizan mediante ciclos de PCR para comprobar el rendimiento del sellado.
  • Pruebas biológicas: todos los lotes se prueban biológicamente para certificarlos como libres de ARNasa, ADNasa y ADN.
Opciones de formato:
Placas con códigos de barras
  • Presentan dos códigos de 128 barras estándar cuidadosamente diseñados y se colocan para ofrecer compatibilidad con todos los lectores de códigos de barras principales
  • Los códigos son aleatorios y cada código de barras también incluye un formato legible
  • Amplia tolerancia de temperatura (de -196 °C a +120 °C)
  • Revestimiento patentado para una resistencia superior a los arañazos
  • Tamaño y colocación precisos para un escaneo fiable
  • Códigos de barras personalizados también disponibles, bajo petición
Placas blancas
  • Diseñadas específicamente para qPCR
  • Refleja significativamente más señal que las placas transparentes tradicionales, lo que garantiza que se detecten incluso los niveles más bajos de fluorescencia
  • Permiten una reflexión de la señal constante: las paredes opacas de los pocillos evitan que la señal pase al bloque de termociclador, donde puede reflejarse o absorberse de forma incoherente, para evitar así que las variaciones del bloque de termociclador afecten a los datos de qPCR.
Placas de colores
  • Ideales para la organización y el seguimiento de muestras
  • Disponibles en cinco colores diferentes: azul, verde, morado, rojo y amarillo
Compatibles con:
Opciones de sellado: Cierre adhesivo, cierre térmico.
Recomendada para:
PCR, qPCR/PCR en tiempo real
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Envase 50 placa
Color Blanco
Tipo de producto Microplaca de PCR
Para utilizar con (equipo) Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Estilo de falda Con faldón
Material Polipropileno
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) 25 μl
Cantidad 50 plates
Velocidad de reacción Estándar