Learn More
Schuett Biotec™ Abflammpistole Easyflame
Código de producto. 10594145
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10594145 60 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10594145 Proveedor Schuett Biotec™ N.º de proveedor 3359102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.73€
    331.15€ / paquete de 1
    Ahorro 44.58€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Especificaciones
Tipo de producto Mecheros de gas
Para utilizar con (aplicación) Flameado y esterilización
Altura (métrico) 60 mm
N.° por paquete 1 unidad
Peso (métrico) 0.5 kg