missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABCF1 Monoclonal Antibody (1B4), Invitrogen™

Código de producto. 15548712
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15548712 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15548712 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor MA518335

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: GEMRKNHRLK IGFFNQQYAE QLRMEETPTE YLQRGFNLPY QDARKCLGRF GLESHAHTIQ ICKLSGGQKA RVVFAELACR EPDVLILDEP TNNLDIES

The protein encoded by this gene is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters. ABC proteins transport various molecules across extra- and intra-cellular membranes. ABC genes are divided into seven distinct subfamilies (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). This protein is a member of the GCN20 subfamily. Unlike other members of the superfamily, this protein lacks the transmembrane domains which are characteristic of most ABC transporters. This protein may be regulated by tumor necrosis factor-alpha and play a role in enhancement of protein synthesis and the inflammation process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ABCF1
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1B4
Concentración 0.2-1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica ABCF1
N.º de referencia del gen Q8NE71
Alias de gen ABC27, ABC50, ATP-binding cassette 50 (TNF-alpha stimulated), ATP-binding cassette sub-family F member 1, TNF-alpha-stimulated ABC protein, TNFalpha-inducible ATP-binding protein
Símbolos de los genes ABCF1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ABCF1 (NP_001081, 642 a.a. ∽ 739 a.a) partial recombit protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.