Learn More
Abcam VHH Single Domain Anti-Rabbit IgG Fc (HRP), 250 uL
Código de producto. 32116377 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μL
Tamaño de la unidad:
250 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32116377 250 μL 250 microlitros
1 options
Código de producto. 32116377 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab191866250uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Monoclonal antibody, suitable for IHC-P, WB, ELISA, with over 100 citations.
  • Clonality: Monoclonal
  • Applications: IHC-P, WB, ELISA
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.1% Proclin 300 Solution, Constituents: Sodium phosphate, Sodium chloride, PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification His Tag
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon GD001
Conjugado Unconjugated
Formulación pH: 7.4, Preservative: 0.1% Proclin 300 Solution, Constituents: Sodium phosphate, Sodium chloride, PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
génica Rabbit IgG
Método de purificación Affinity purification His Tag
Cantidad 250 μL
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Rabbit.
Especies diana Rabbit
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Rb
Molécula diana Rabbit IgG, Rabbit
Abrv de aplicación validada IHC-P, WB, ELISA