Descripción
- Host Species: Llama
- Clonality: Monoclonal
- Applications: IHC-P, WB, ELISA
- Species Reactivity: Rabbit
- Storage Buffer: Constituents: PBS, Sodium chloride
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification His Tag
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | GD001 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Constituents: PBS, Sodium chloride |
| génica | Rabbit IgG |
| Especie del huésped | Llama |
| Método de purificación | Affinity purification His Tag |
| Cantidad | 250 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |