Descripción
- Applications: WB
- Species Reactivity: Mouse, Rat, Cow, Human and Cynomolgus monkey
- Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: 0.15% HEPES
- Form: Liquid
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Western Blot |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: 0.15% HEPES |
| Símbolos de los genes | NDUFB8 |
| Cantidad | 300 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Primario o secundario | Secondary |
| Especificidad de la prueba | This product reacts with Mouse, Rat, Cow, Human and Cynomolgus monkey. |
| Especies diana | Mouse, Rat, Bovine, Human, Cynomolgus Monkey |
| Mostrar más |