Descripción
- Applications: sELISA
- Species Reactivity: Human, Rat and Mouse
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Sandwich ELISA |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | SYN1 |
| Cantidad | 10 x 96 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Primario o secundario | Secondary |
| Especificidad de la prueba | This product reacts with Human, Rat and Mouse. |
| Especies diana | Human, Rat, Mouse |
| Tipo de producto | Secondary Antibody |
| Mostrar más |