Descripción
- Host Species: Sheep
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, WB
- Species Reactivity: Guinea pig
- Storage Buffer: Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 49% Tris buffered saline
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Immunogen
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | HRP |
| Formulación | Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 49% Tris buffered saline |
| Especie del huésped | Sheep |
| Método de purificación | Affinity purification Immunogen |
| Cantidad | 500 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Primario o secundario | Secondary |
| Mostrar más |