Learn More
Abcam Sheep Anti-Rabbit IgG H&L (Texas Red ™), 1 mg
Código de producto. 32108921 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32108921 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 32108921 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab67931mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Sheep Anti-Rabbit IgG H&L (Texas Red)
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Especificaciones
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Especie del huésped Sheep
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Rabbit.
Especies diana Rabbit
Tipo de producto Polyclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Host abrv Sh
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Rb
Abrv de aplicación validada Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF, ELISA