Learn More
Abcam Sheep Anti-Rabbit IgG H&L (HRP), 1 mg
Código de producto. 32109067 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32109067 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 32109067 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab67951mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Sheep Anti-Rabbit IgG H&L (HRP)
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM, WB
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Especificaciones
Aplicaciones Dot Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación Preservative: 0.01% Gentamicin sulphate, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Especie del huésped Sheep
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Rabbit.
Especies diana Rabbit
Tipo de producto Polyclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Host abrv Sh
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Rb
Abrv de aplicación validada Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM, WB