Learn More
Abcam Sheep Anti-Rabbit IgG H&L (DyLight™ 650), 500 ug
Código de producto. 32117466 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32117466 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 32117466 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab96926500ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Sheep Polyclonal secondary antibody, suitable for IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF, with 3 citations.
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifications
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
Especie del huésped Sheep
Método de purificación Affinity purification Immunogen
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Rabbit.
Especies diana Rabbit
Tipo de producto Polyclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Host abrv Sh
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Rb
Abrv de aplicación validada IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF