Learn More
Abcam Sheep Anti-Mouse IgG H&L (Texas Red ™), 1 mg
Código de producto. 32111520 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32111520 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 32111520 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab68061mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Sheep Anti-Mouse IgG H&L (Texas Red)
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: Dot, ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Especificaciones
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA, Dot Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Símbolos de los genes Ighg1
Especie del huésped Sheep
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse.
Especies diana Mouse
Tipo de producto Polyclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Host abrv Sh
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Ms
Abrv de aplicación validada Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF, ELISA, Dot