Learn More
Abcam Sheep Anti-Mouse IgG H&L (HRP), 1 mg
Código de producto. 32118109 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32118109 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 32118109 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab1024581mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Sheep Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC, IHC-P, ELISA, WB, with 2 citations.
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC, IHC-P, ELISA, WB
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative, Constituents: 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Especificaciones
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative, Constituents: 0.2% BSA
Símbolos de los genes Ighg1
Especie del huésped Sheep
Método de purificación Affinity purification Immunogen
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse.
Especies diana Mouse
Tipo de producto Polyclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Host abrv Sh
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Ms
Abrv de aplicación validada ICC, IHC-P, ELISA, WB