Descripción
- Host Species: Sheep
- Clonality: Polyclonal
- Applications: Conjugation, ELISA, ICC/IF, ID, IHC-Fr, IHC-P, IP, WB
- Species Reactivity: Mouse
- Storage Buffer: Potassium phosphate, Sodium chloride
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | pH: 7.2, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution |
| Símbolos de los genes | Ighg1 |
| Especie del huésped | Sheep |
| Método de purificación | Affinity purification |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Mostrar más |