Descripción
- Host Species: Sheep
- Clonality: Polyclonal
- Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM
- Species Reactivity: Human
- Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | TRITC |
| Formulación | Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution |
| Símbolos de los genes | IGHG1 |
| Especie del huésped | Sheep |
| Método de purificación | Affinity purification |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Mostrar más |