Learn More
Abcam Sheep Anti-Human IgG H&L (Biotin), 1 mg
Código de producto. 32110948 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32110948 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 32110948 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab68691mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Sheep Anti-Human IgG H&L (Biotin)
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM, WB
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Especificaciones
Aplicaciones Western Blot, Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.164% Sodium phosphate
Símbolos de los genes IGHG1
Especie del huésped Sheep
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Human.
Especies diana Human
Tipo de producto Polyclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Host abrv Sh
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Hu
Abrv de aplicación validada WB, Dot, ELISA, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF