Learn More
Abcam Sheep Anti-Cow IgA H&L (FITC), 1 mg
Código de producto. 32117665 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32117665 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 32117665 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab1126171mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Sheep Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC/IF, IHC-P.
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC/IF, IHC-P
  • Species Reactivity: Cow
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Especificaciones
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
Especie del huésped Sheep
Método de purificación Affinity purification Immunogen
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Cow.
Especies diana Bovine
Tipo de producto Polyclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Host abrv Sh
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Cow
Abrv de aplicación validada ICC/IF, IHC-P