Learn More
Abcam Rat monoclonal [SB84a] Anti-Mouse IgG2a heavy chain (Alexa Fluor™ 647), 250 ug
Código de producto. 32116697 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32116697 250 μg 250 microgramos
1 options
Código de producto. 32116697 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab172325250ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Rat Monoclonal secondary antibody, suitable for Flow Cyt, IHC-Fr, with 4 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: Flow Cyt, IHC-Fr
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Especificaciones
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon SB84a
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Especie del huésped Rat
Método de purificación Affinity purification Immunogen
Cantidad 250 μg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse.
Especies diana Mouse
Tipo de producto Monoclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Host abrv Rt
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Ms
Abrv de aplicación validada Flow Cyt, IHC-Fr