Learn More
Abcam Rat monoclonal [SB77e] Anti-Mouse IgG1 H&L (HRP) preadsorbed, 500 uL
Código de producto. 32116380 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32116380 500 μL 500 microlitros
1 options
Código de producto. 32116380 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab99603500uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Rat Monoclonal secondary antibody, suitable for ELISA, with 5 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2b
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
  • Form: Liquid
Especificaciones
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon SB77e
Conjugado Unconjugated
Formulación pH: 7.4, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Símbolos de los genes Ighg1
Especie del huésped Rat
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse.
Especies diana Mouse
Tipo de producto Monoclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Host abrv Rt
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Ms
Abrv de aplicación validada ELISA