Descripción
- Host Species: Rat
- Clonality: Monoclonal
- Isotype: IgG2b
- Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF
- Species Reactivity: Mouse
- Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SB77e |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS |
| génica | Ighg1 |
| Símbolos de los genes | Ighg1 |
| Especie del huésped | Rat |
| Método de purificación | Affinity purification |
| Cantidad | 250 μg |
| Mostrar más |