Learn More
Abcam Rat monoclonal [SB77e] Anti-Mouse IgG1 H&L (Alkaline Phosphatase) preadsorbed, 500 uL
Código de producto. 32109168 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32109168 500 μL 500 microlitros
1 options
Código de producto. 32109168 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab99602500uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Rat Monoclonal antibody, suitable for Flow Cyt, ELISA, with 2 citations.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SB77e
Conjugado Unconjugated
Formulación pH: 8, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.605% Tris, 0.0095% Magnesium chloride
génica Ighg1
Símbolos de los genes Ighg1
Especie del huésped Rat
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse.
Especies diana Mouse
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Host abrv Rt
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Ms
Molécula diana Ighg1, Mouse
Abrv de aplicación validada Flow Cyt, ELISA