Learn More
Abcam Rat monoclonal [SB77e] Anti-Mouse IgG1 (Biotin), pre-adsorbed, 250 ug
Código de producto. 32110550 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32110550 250 μg 250 microgramos
1 options
Código de producto. 32110550 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab99604250ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Rat Monoclonal antibody, suitable for Flow Cyt, ELISA, with 2 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2b
  • Applications: Flow Cyt, ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SB77e
Conjugado Unconjugated
Formulación pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
génica Ighg1
Símbolos de los genes Ighg1
Especie del huésped Rat
Método de purificación Affinity purification Protein A
Cantidad 250 μg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse.
Especies diana Mouse
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Host abrv Rt
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Ms
Molécula diana Ighg1, Mouse
Abrv de aplicación validada Flow Cyt, ELISA