Learn More
Abcam Rat monoclonal [SB76b] Anti-Mouse IgG3 gamma chain (Alexa Fluor™ 647), 250 ug
Código de producto. 32110971 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32110971 250 μg 250 microgramos
1 options
Código de producto. 32110971 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab172329250ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Rat Monoclonal antibody, suitable for ELISA, IHC-P, ICC/IF, Flow Cyt.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG3
  • Applications: ELISA, IHC-P, ICC/IF, Flow Cyt
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Antígeno Ig gamma-3 chain C region
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SB76b
Conjugado Unconjugated
Formulación Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
génica Ig gamma-3 chain C region
Especie del huésped Rat
Cantidad 250 μg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse.
Especies diana Mouse
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG3
Host abrv Rt
Condiciones de envío Blue Ice
Abrv de aplicación validada ELISA, IHC-P, ICC/IF, Flow Cyt