Learn More
Abcam Rat monoclonal [SB74g] Anti-Mouse IgG2b gamma chain (Alexa Fluor™ 647), 250 ug
Código de producto. 32110136 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32110136 250 μg 250 microgramos
1 options
Código de producto. 32110136 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab172327250ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Rat Monoclonal antibody, suitable for Flow Cyt, ELISA, IHC-P, ICC/IF, with 4 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2b
  • Applications: Flow Cyt, ELISA, IHC-P, ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifications
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SB74g
Conjugado Unconjugated
Formulación Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
génica Mouse IgG2b
Especie del huésped Rat
Cantidad 250 μg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse.
Especies diana Mouse
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Host abrv Rt
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Ms
Molécula diana Mouse IgG2b
Abrv de aplicación validada Flow Cyt, ELISA, IHC-P, ICC/IF