Learn More
Abcam Rat monoclonal [SB73a] Anti-Mouse IgM mu chain (Alkaline Phosphatase), 500 uL
Tienda Abcam ProductosDescripción
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SB73a |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | pH: 8, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.605% Tris, 0.0095% Magnesium chloride |
| génica | Ighm |
| Símbolos de los genes | Ighm |
| Especie del huésped | Rat |
| Método de purificación | Affinity purification Protein A |
| Cantidad | 500 μL |
| Mostrar más |