Descripción
- Host Species: Rat
- Clonality: Monoclonal
- Isotype: IgG1
- Applications: ELISA
- Species Reactivity: Mouse
- Storage Buffer: Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Protein G
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | LO-MG2b-1 |
| Formulación | Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS |
| génica | Mouse IgG2b |
| Especie del huésped | Rat |
| Método de purificación | Affinity purification Protein G |
| Cantidad | 250 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Mostrar más |