Learn More
Abcam Rat monoclonal [JC5-1] Anti-Mouse lambda light chain (HRP), 500 uL
Código de producto. 32119666 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32119666 500 μL 500 microlitros
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32119666 Supplier Abcam Supplier No. ab99625500uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Rat monoclonal [JC5-1] Anti-Mouse lambda light chain (HRP)
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2b
  • Applications: ELISA, ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: PBS, Glycerol
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Specifications
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon JC5-1
Conjugado Unconjugated
Formulación pH: 7.4, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
génica Iglc2
Símbolos de los genes Iglc2
Especie del huésped Rat
Método de purificación Affinity purification Protein A
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse.
Especies diana Mouse
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Host abrv Rt
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Ms
Molécula diana Iglc2, Mouse
Abrv de aplicación validada ELISA, ICC/IF